Über die Tastatur im Gerät können Sie einige Funktionen direkt am Gerät ausführen. Beim Drücken einer Taste bestätigt ein akustisches Signal, dass die Aktion ausgeführt wird.
Abbildung: Tastatur
STATUS
Über die STATUS-LED können Sie schnell den Betriebszustand des Gerätes erkennen.
Weitere Informationen zur Statusanzeige finden Sie in Statusanzeigen.
MUTE ALARM
Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat, zum Beispiel eine Undichtigkeit. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache für die Undichtigkeit innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal.
PURGE
Durch Drücken dieser Taste wird der Referenzteil der Messzelle gespült (siehe Spülen der Messzelle). Um das Spülen zu beenden, drücken Sie die Taste erneut. Die LED neben der Taste zeigt an, ob der Detektor gerade spült (LED an) oder nicht (LED aus).
Die Tastenfunktion ist nicht verfügbar, wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist.