Das Gerät ist Teil des Vanquish-Systems. Die Module des Systems werden typischerweise in einem Systemturm aufgebaut, wobei die genaue Anordnung von der Systemkonfiguration abhängt.
Die unten aufgeführten Abbildungen zeigen Konfigurationen mit einem einzelnen Brechungsindex-Detektor sowie mit einem Brechungsindex-Detektor als zweiten Detektor oberhalb eines UV-/VIS-Detektors.
Informationen zum Aufbau des Systems können Sie der Vanquish-System-Betriebsanleitung entnehmen.
System mit einem einzelnen Detektor
Vanquish-System, Standardkonfiguration (Beispiel)
Abbildung: Vanquish-System, Standardkonfiguration (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Solvent Rack
2
Brechungsindex-Detektor
3
Autosampler
4
Pumpe
5
Systemsockel
6
Säulenthermostat
System mit einem Brechungsindex-Detektor als zweiten Detektor
Vanquish-System, Konfiguration mit zwei Detektoren (Beispiel)
Abbildung: Vanquish-System, Konfiguration mit zwei Detektoren (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Solvent Rack
2
Brechungsindex-Detektor
3
UV-/VIS-Detektor
4
Autosampler
5
Pumpe
6
Systemsockel
7
Säulenthermostat