TIPP
Bevor Sie den Detektor zum ersten Mal einschalten, vergewissern Sie sich, dass die Chromatographie-Software und der virtuelle COM-Port-Treiber auf dem Datensystemrechner installiert sind (siehe Einrichten des Gerätes in der Software).
Schalten Sie das Gerät wie folgt ein:
Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter vorne links am Vanquish-Systemsockel (System-Ein-/Ausschalter) gedrückt ist. Wenn der Ein-/Ausschalter heraussteht, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Systemsockel einzuschalten.
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein.
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, zum Beispiel für Wartungsarbeiten. Das Drücken des System-Ein-/Ausschalters reicht nicht aus, um das Gerät vollständig auszuschalten.