The following table lists the N-linked glycans, sorted by CHO host cell-line type, that are included in the N-glycan-specific search.
In the table header, "Mono mass" refers to monoisotopic mass, "Man" refers to mannose, "Fuc" refers to fucose, and "Bis Gn" refers to bisecting glycoprotein.
Table N-linked glycans with a CHO host cell-line type
#
Glycan name
Antenna
Formula
Mono mass
Man
Fuc
Bis Gn
1
2
3
4
1
M3
C34H56N2O25
892.317
3
0
0
2
M4
C40H66N2O30
1054.37
4
0
0
3
M5
C46H76N2O35
1216.42
5
0
0
4
M6
C52H86N2O40
1378.48
6
0
0
5
M7
C58H96N2O45
1540.53
7
0
0
6
M8
C64H106N2O50
1702.58
8
0
0
7
M9
C70H116N2O55
1864.63
9
0
0
8
A1G0
Gn-
C42H69N3O30
1095.4
3
0
0
9
A1G0F
Gn-
C48H79N3O34
1241.45
3
1
0
10
A1G0M4
Gn-
C48H79N3O35
1257.45
4
0
0
11
A1G0M4F
Gn-
C54H89N3O39
1403.51
4
1
0
12
A1G0M5
Gn-
C54H89N3O40
1419.5
5
0
0
13
A1G0M5F
Gn-
C60H99N3O44
1565.56
5
1
0
14
A2G0
Gn-
Gn-
C50H82N4O35
1298.48
3
0
0
15
A2G0F
Gn-
Gn-
C56H92N4O39
1444.53
3
1
0
16
A2G0M4
Gn-
Gn-
C56H92N4O40
1460.53
4
0
0
17
A2G0M5
Gn-
Gn-
C62H102N4O45
1622.58
5
0
0
18
A2G0M5F
Gn-
Gn-
C68H112N4O49
1768.64
5
1
0
19
A3G0
Gn-
Gn-
Gn-
C58H95N5O40
1501.56
3
0
0
20
A3G0F
Gn-
Gn-
Gn-
C64H105N5O44
1647.61
3
1
0
21
A4G0
Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C66H108N6O45
1704.63
3
0
0
22
A4G0F
Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C72H118N6O49
1850.69
3
1
0
23
A1G1
G-Gn-
C48H79N3O35
1257.45
3
0
0
24
A1G1F
G-Gn-
C54H89N3O39
1403.51
3
1
0
25
A1G1M4
G-Gn-
C54H89N3O40
1419.5
4
0
0
26
A1G1M4F
G-Gn-
C60H99N3O44
1565.56
4
1
0
27
A1G1M5
G-Gn-
C60H99N3O45
1581.56
5
0
0
28
A1G1M5F
G-Gn-
C66H109N3O49
1727.61
5
1
0
29
A2G1
G-Gn-
Gn-
C56H92N4O40
1460.53
3
0
0
30
A2G1F
G-Gn-
Gn-
C62H102N4O44
1606.59
3
1
0
31
A2G2
G-Gn-
G-Gn-
C62H102N4O45
1622.58
3
0
0
32
A2G2F
G-Gn-
G-Gn-
C68H112N4O49
1768.64
3
1
0
33
A2G1M4
G-Gn-
Gn-
C62H102N4O45
1622.58
4
0
0
34
A2G1M4F
G-Gn-
Gn-
C68H112N4O49
1768.64
4
1
0
35
A2G1M5
G-Gn-
Gn-
C68H112N4O50
1784.63
5
0
0
36
A2G1M5F
G-Gn-
Gn-
C74H122N4O54
1930.69
5
1
0
37
A3G1
G-Gn-
Gn-
Gn-
C64H105N5O45
1663.61
3
0
0
38
A3G1F
G-Gn-
Gn-
Gn-
C70H115N5O49
1809.67
3
1
0
39
A4G1
G-Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C72H118N6O50
1866.69
3
0
0
40
A4G1F
G-Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C78H128N6O54
2012.75
3
1
0
41
A2G2M4
G-Gn-
G-Gn-
C68H112N4O50
1784.63
4
0
0
42
A2G2M4F
G-Gn-
G-Gn-
C74H122N4O54
1930.69
4
1
0
43
A2G2M5
G-Gn-
G-Gn-
C74H122N4O55
1946.69
5
0
0
44
A2G2M5F
G-Gn-
G-Gn-
C80H132N4O59
2092.75
5
1
0
45
A3G2
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C70H115N5O50
1825.66
3
0
0
46
A3G2F
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C76H125N5O54
1971.72
3
1
0
47
A4G2
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
Gn-
C78H128N6O55
2028.74
3
0
0
48
A4G2F
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
Gn-
C84H138N6O59
2174.8
3
1
0
49
A3G3
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C76H125N5O55
1987.71
3
0
0
50
A3G3F
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C82H135N5O59
2133.77
3
1
0
51
A4G3
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C84H138N6O60
2190.79
3
0
0
52
A4G3F
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C90H148N6O64
2336.85
3
1
0
53
A4G4
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C90H148N6O65
2352.85
3
0
0
54
A4G4F
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C96H158N6O69
2498.9
3
1
0
55
A1S1
S-G-Gn-
C59H96N4O43
1548.54
3
0
0
56
A1S1F
S-G-Gn-
C65H106N4O47
1694.6
3
1
0
57
A1S1M4
S-G-Gn-
C65H106N4O48
1710.6
4
0
0
58
A1S1M4F
S-G-Gn-
C71H116N4O52
1856.66
4
1
0
59
A1S1M5
S-G-Gn-
C71H116N4O53
1872.65
5
0
0
60
A1S1M5F
S-G-Gn-
C77H126N4O57
2018.71
5
1
0
61
A2S1G0
S-G-Gn-
Gn-
C67H109N5O48
1751.62
3
0
0
62
A2S1G0F
S-G-Gn-
Gn-
C73H119N5O52
1897.68
3
1
0
63
A2S1G1
S-G-Gn-
G-Gn-
C73H119N5O53
1913.68
3
0
0
64
A2S1G1F
S-G-Gn-
G-Gn-
C79H129N5O57
2059.73
3
1
0
65
A2S2
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C84H136N6O61
2204.77
3
0
0
66
A2S2F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C90H146N6O65
2350.83
3
1
0
67
A2S1G0M4
S-G-Gn-
Gn-
C73H119N5O53
1913.68
4
0
0
68
A2S1G0M4F
S-G-Gn-
Gn-
C79H129N5O57
2059.73
4
1
0
69
A2S1G0M5
S-G-Gn-
Gn-
C79H129N5O58
2075.73
5
0
0
70
A2S1G0M5F
S-G-Gn-
Gn-
C85H139N5O62
2221.79
5
1
0
71
A3S1G0
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
C75H122N6O53
1954.7
3
0
0
72
A3S1G0F
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
C81H132N6O57
2100.76
3
1
0
73
A4S1G0
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C83H135N7O58
2157.78
3
0
0
74
A4S1G0F
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C89H145N7O62
2303.84
3
1
0
75
A2S1G1M4
S-G-Gn-
G-Gn-
C79H129N5O58
2075.73
4
0
0
76
A2S1G1M4F
S-G-Gn-
G-Gn-
C85H139N5O62
2221.79
4
1
0
77
A2S1G1M5
S-G-Gn-
G-Gn-
C85H139N5O63
2237.78
5
0
0
78
A2S1G1M5F
S-G-Gn-
G-Gn-
C91H149N5O67
2383.84
5
1
0
79
A3S1G1
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C81H132N6O58
2116.76
3
0
0
80
A3S1G1F
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C87H142N6O62
2262.81
3
1
0
81
A4S1G1
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
Gn-
C89H145N7O63
2319.84
3
0
0
82
A4S1G1F
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
Gn-
C95H155N7O67
2465.89
3
1
0
83
A3S1G2
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C87H142N6O63
2278.81
3
0
0
84
A3S1G2F
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C93H152N6O67
2424.87
3
1
0
85
A4S1G2
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C95H155N7O68
2481.89
3
0
0
86
A4S1G2F
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C101H165N7O72
2627.95
3
1
0
87
A4S1G3
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C101H165N7O73
2643.94
3
0
0
88
A4S1G3F
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C107H175N7O77
2790
3
1
0
89
A2S2M4
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C90H146N6O66
2366.83
4
0
0
90
A2S2M4F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C96H156N6O70
2512.88
4
1
0
91
A2S2M5
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C96H156N6O71
2528.88
5
0
0
92
A2S2M5F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C102H166N6O75
2674.94
5
1
0
93
A3S2G0
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C92H149N7O66
2407.85
3
0
0
94
A3S2G0F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C98H159N7O70
2553.91
3
1
0
95
A4S2G0
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
C100H162N8O71
2610.93
3
0
0
96
A4S2G0F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
C106H172N8O75
2756.99
3
1
0
97
A3S2G1
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C98H159N7O71
2569.9
3
0
0
98
A3S2G1F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C104H169N7O75
2715.96
3
1
0
99
A4S2G1
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C106H172N8O76
2772.98
3
0
0
100
A4S2G1F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C112H182N8O80
2919.04
3
1
0
101
A4S2G2
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C112H182N8O81
2935.04
3
0
0
102
A4S2G2F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C118H192N8O85
3081.09
3
1
0
103
A3S3
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C109H176N8O79
2861
3
0
0
104
A3S3F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C115H186N8O83
3007.06
3
1
0
105
A4S3G0
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C117H189N9O84
3064.08
3
0
0
106
A4S3G0F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C123H199N9O88
3210.14
3
1
0
107
A4S3G1
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C123H199N9O89
3226.13
3
0
0
108
A4S3G1F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C129H209N9O93
3372.19
3
1
0
109
A4S4
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C134H216N10O97
3517.23
3
0
0
110
A4S4F
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C140H226N10O101
3663.29
3
1
0
111
A1Sg1
Sg-G-Gn-
C59H96N4O44
1564.54
3
0
0
112
A1Sg1F
Sg-G-Gn-
C65H106N4O48
1710.6
3
1
0
113
A2Sg1G0
Sg-G-Gn-
Gn-
C67H109N5O49
1767.62
3
0
0
114
A2Sg1G0F
Sg-G-Gn-
Gn-
C73H119N5O53
1913.68
3
1
0
115
A2Sg1G1
Sg-G-Gn-
G-Gn-
C73H119N5O54
1929.67
3
0
0
116
A2Sg1G1F
Sg-G-Gn-
G-Gn-
C79H129N5O58
2075.73
3
1
0
117
A2Sg1S1
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
C84H136N6O62
2220.77
3
0
0
118
A2Sg1S1F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
C90H146N6O66
2366.83
3
1
0
119
A2Sg2
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
C84H136N6O63
2236.76
3
0
0
120
A2Sg2F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
C90H146N6O67
2382.82
3
1
0
121
A3Sg1G0
Sg-G-Gn-
Gn-
Gn-
C75H122N6O54
1970.7
3
0
0
122
A3Sg1G0F
Sg-G-Gn-
Gn-
Gn-
C81H132N6O58
2116.76
3
1
0
123
A4Sg1G0
Sg-G-Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C83H135N7O59
2173.78
3
0
0
124
A4Sg1G0F
Sg-G-Gn-
Gn-
Gn-
Gn-
C89H145N7O63
2319.84
3
1
0
125
A3Sg1G1
Sg-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C81H132N6O59
2132.75
3
0
0
126
A3Sg1G1F
Sg-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C87H142N6O63
2278.81
3
1
0
127
A4Sg1G1
Sg-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
Gn-
C89H145N7O64
2335.83
3
0
0
128
A4Sg1G1F
Sg-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
Gn-
C95H155N7O68
2481.89
3
1
0
129
A3Sg1G2
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C87H142N6O64
2294.8
3
0
0
130
A3Sg1G2F
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C93H152N6O68
2440.86
3
1
0
131
A4Sg1G2
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C95H155N7O69
2497.88
3
0
0
132
A4Sg1G2F
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C101H165N7O73
2643.94
3
1
0
133
A4Sg1G3
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C101H165N7O74
2659.94
3
0
0
134
A4Sg1G3F
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C107H175N7O78
2805.99
3
1
0
135
A3Sg1S1G0
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C92H149N7O67
2423.85
3
0
0
136
A3Sg1S1G0F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C98H159N7O71
2569.9
3
1
0
137
A4Sg1S1G0
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
C100H162N8O72
2626.93
3
0
0
138
A4Sg1S1G0F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
Gn-
C106H172N8O76
2772.98
3
1
0
139
A3Sg1S1G1
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C98H159N7O72
2585.9
3
0
0
140
A3Sg1S1G1F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C104H169N7O76
2731.96
3
1
0
141
A4Sg1S1G1
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C106H172N8O77
2788.98
3
0
0
142
A4Sg1S1G1F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C112H182N8O81
2935.04
3
1
0
143
A4Sg1S1G2
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C112H182N8O82
2951.03
3
0
0
144
A4Sg1S1G2F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C118H192N8O86
3097.09
3
1
0
145
A3Sg1S2
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C109H176N8O80
2877
3
0
0
146
A3Sg1S2F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C115H186N8O84
3023.05
3
1
0
147
A4Sg1S2G0
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C117H189N9O85
3080.07
3
0
0
148
A4Sg1S2G0F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C123H199N9O89
3226.13
3
1
0
149
A4Sg1S2G1
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C123H199N9O90
3242.13
3
0
0
150
A4Sg1S2G1F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C129H209N9O94
3388.19
3
1
0
151
A4Sg1S3
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C134H216N10O98
3533.22
3
0
0
152
A4Sg1S3F
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C140H226N10O102
3679.28
3
1
0
153
A3Sg2G0
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Gn-
C92H149N7O68
2439.84
3
0
0
154
A3Sg2G0F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Gn-
C98H159N7O72
2585.9
3
1
0
155
A4Sg2G0
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Gn-
Gn-
C100H162N8O73
2642.92
3
0
0
156
A4Sg2G0F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Gn-
Gn-
C106H172N8O77
2788.98
3
1
0
157
A3Sg2G1
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
C98H159N7O73
2601.89
3
0
0
158
A3Sg2G1F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
C104H169N7O77
2747.95
3
1
0
159
A4Sg2G1
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C106H172N8O78
2804.97
3
0
0
160
A4Sg2G1F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
Gn-
C112H182N8O82
2951.03
3
1
0
161
A4Sg2G2
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C112H182N8O83
2967.03
3
0
0
162
A4Sg2G2F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
G-Gn-
C118H192N8O87
3113.08
3
1
0
163
A3Sg2S1
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
C109H176N8O81
2892.99
3
0
0
164
A3Sg2S1F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
C115H186N8O85
3039.05
3
1
0
165
A4Sg2S1G0
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C117H189N9O86
3096.07
3
0
0
166
A4Sg2S1G0F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
Gn-
C123H199N9O90
3242.13
3
1
0
167
A4Sg2S1G1
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C123H199N9O91
3258.12
3
0
0
168
A4Sg2S1G1F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
G-Gn-
C129H209N9O95
3404.18
3
1
0
169
A4Sg2S2
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C134H216N10O99
3549.22
3
0
0
170
A4Sg2S2F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
S-G-Gn-
C140H226N10O103
3695.28
3
1
0
171
A3Sg3
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
C109H176N8O82
2908.98
3
0
0
172
A3Sg3F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
C115H186N8O86
3055.04
3
1
0
173
A4Sg3G0
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Gn-
C117H189N9O87
3112.06
3
0
0
174
A4Sg3G0F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Gn-
C123H199N9O91
3258.12
3
1
0
175
A4Sg3G1
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
C123H199N9O92
3274.12
3
0
0
176
A4Sg3G1F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
G-Gn-
C129H209N9O96
3420.18
3
1
0
177
A4Sg3S1
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
C134H216N10O100
3565.21
3
0
0
178
A4Sg3S1F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
S-G-Gn-
C140H226N10O104
3711.27
3
1
0
179
A4Sg4
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
C134H216N10O101
3581.21
3
0
0
180
A4Sg4F
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
Sg-G-Gn-
C140H226N10O105
3727.27
3
1
0
181
Gn
C8H13N1O5
203.079
0
0
0
182
GnF
C14H23N1O9
349.137
0
1
0