The table shows the supported instrument control software versions for various Orbitrap Hybrid Series instrument models.
Table Software compatibility matrix
Version
Version No.
Orbitrap Hybrid Instrument Series
Instrument family
Exploris
Exploris GC
Excedion
Instrument model
480
240
120
MX
EFOX
GC
GC 240
Pro
1.0
1.077.7
ü
1.1
1.1.117.22
ü
1.1 SP1
1.1.117.26
ü
2.0
2.0.182.18
ü
ü
ü
2.0 SP1
2.0.182.25
ü
ü
ü
2.0 SP2
2.0.182.35
ü
ü
ü
3.0
3.0.261.13
ü
ü
ü
ü
ü
3.1
3.1.279.9
ü
ü
ü
ü
ü
4.0
4.0.309.27
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.0 SP1
4.0.309.28
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.1
4.1.335.19
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.2
4.2.362.16
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.2 SP1
4.2.362.21
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.2 SP2
4.2.362.26
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.2 SP3
4.2.362.36
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.2 SP4
4.2.362.42
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.3
4.3.458.15
ü
ü
ü
ü
ü
ü
4.4
4.4.550.18
ü
ü
ü
ü
ü
ü
5.0
5.0.694.11
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
5.1
5.1.761.11
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü