The table shows the supported instrument control software versions for various Orbitrap Hybrid Series instrument models.
Version | Version No. | Orbitrap Hybrid Instrument Series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument family | Exploris | Exploris GC | Excedion | ||||||
Instrument model | 480 | 240 | 120 | MX | EFOX | GC | GC 240 | Pro | |
1.0 | 1.077.7 | ü | – | – | – | – | – | – | – |
1.1 | 1.1.117.22 | ü | – | – | – | – | – | – | – |
1.1 SP1 | 1.1.117.26 | ü | – | – | – | – | – | – | – |
2.0 | 2.0.182.18 | ü | ü | ü | – | – | – | – | – |
2.0 SP1 | 2.0.182.25 | ü | ü | ü | – | – | – | – | – |
2.0 SP2 | 2.0.182.35 | ü | ü | ü | – | – | – | – | – |
3.0 | 3.0.261.13 | ü | ü | ü | – | – | ü | ü | – |
3.1 | 3.1.279.9 | ü | ü | ü | – | – | ü | ü | – |
4.0 | 4.0.309.27 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.0 SP1 | 4.0.309.28 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.1 | 4.1.335.19 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.2 | 4.2.362.16 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.2 SP1 | 4.2.362.21 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.2 SP2 | 4.2.362.26 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.2 SP3 | 4.2.362.36 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.2 SP4 | 4.2.362.42 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.3 | 4.3.458.15 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
4.4 | 4.4.550.18 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | – |
5.0 | 5.0.694.11 | ü | ü | ü | ü | – | ü | ü | ü |
5.1 | 5.1.761.11 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |