Der Chromeleon Services Manager ist ein Chromeleon Hilfsprogramm, das den Status der Chromeleon Dienste anzeigt und über das Sie den Instrument Controller Service starten und anhalten können. Das Programm Chromeleon Services Manager wird normalerweise minimiert als Chromeleon-Symbol im Infobereich der Microsoft™ Windows-Taskleiste angezeigt. Das Fenster des Services Manager ist in vier Bereiche unterteilt.
Abbildung Fenster Chromeleon Services Manager
1234
No.DescriptionNo.Description
1
Titelleiste: Durch Klick mit der rechten Maustaste in die Titelleiste können Sie das Fenster Chromeleon Services Manager minimieren, maximieren, wiederherstellen, verschieben oder seine Größe verändern.
3
Bereich für andere Chromeleon Services: Zeigt Informationen zu anderen Chromeleon Services als dem Instrument Controller Service an. Verwenden Sie die Schaltfläche zum Verwalten von Services, um die Liste der Services zu erweitern oder zu verbergen. Sie können die Services oder eine Auswahl mehrerer Services starten, neu starten oder anhalten.
2
Bereich Instrument Controller Service: Zeigt Informationen zum Status des Instrument Controller an.
4
Bereich für einige laufenden Services: Zeigt eine Zusammenfassung des Status der Services sowie detaillierte Informationen zu Fehlern an.
TIPP
Weitere Informationen zum Chromeleon Services Manager finden Sie unter Chromeleon Services Manager in der Chromeleon 7 Hilfe.