En la ayuda de Chromeleon 7 se proporciona información útil para ayudarle a trabajar con el software de cromatografía Chromeleon 7. Puede abrir la ayuda de Chromeleon 7 desde el menú Ayuda o desde cualquier cuadro de diálogo o área en la que esté trabajando (referida como "ayuda sensible al contexto"). Si abre la ayuda desde el menú Ayuda, puede explorar la información mediante las pestañas Contenido, Índice o Búsqueda. Si abre la ayuda desde cualquier cuadro de diálogo o área en la que esté trabajando, se abre directamente el tema de interés.
Puede abrir la ayuda sensible al contexto de una de las siguientes formas:
Procedimiento
- Pulse la tecla F1 mientras está en la parte del software para la que quiere acceder a la ayuda.
- Seleccione la interrogación (
) en la esquina superior derecha de un cuadro de diálogo para el que quiera acceder a la ayuda.
- Seleccione el botón Help (Ayuda) en una página de asistente activa para la que quiera acceder a la ayuda.
NOTA
No todas las páginas de asistente cuentan con un botón de ayuda.