Chromeleon es un sistema de datos de cromatografía que le permite controlar los instrumentos de cromatografía, evaluar y procesar los datos, así como crear informes y copias de seguridad de los mismos.
Chromeleon cuenta con varios componentes de software (véase Componentes del software Chromeleon), que se definen de la siguiente forma:
- Administration Console: punto de acceso central para las siguientes áreas administrativas:
- License Manager: proporciona herramientas para administrar las licencias para las estaciones de trabajo y los usuarios de Chromeleon.
- Scheduler: proporciona herramientas para programar las transferencias de datos.
- User Database: proporciona herramientas para administrar políticas del sistema, usuarios y roles, privilegios de acceso y privilegios operativos.
- Global Policies: proporciona ajustes para las políticas globales de Chromeleon.
- Domain Resources: almacén central que contiene información sobre los instrumentos disponibles y los repositorios de datos.
- Local Machine: proporciona herramientas para administrar repositorios de datos locales de Chromeleon 7 (crear, integrar y desintegrar) y fuentes de datos de Chromeleon 6 (integrar y desintegrar). Además, le permite cambiar Chromeleon Domain Controller.
- Chromeleon Client: software que proporciona la interfaz de usuario para todas las tareas relacionadas con el funcionamiento del instrumento, el análisis de datos y la administración de datos.
- Chromeleon Services Manager: muestra el estado del servicio Chromeleon Instrument Controller y proporciona una interfaz de usuario para controlarlo. Además, muestra los estados de todos los demás servicios de Chromeleon.
- Chromeleon Instrument Configuration Manager: le permite configurar los instrumentos que están conectados al PC de Instrument Controller.