Sie können einen Chromeleon-Report einer Injektion, einer ganzen Sequenz oder mehrerer Sequenzen in andere Dateiformate exportieren. Sie können Reports sowohl über die Chromeleon Console als auch das Chromatography Studio exportieren.
Gehen Sie wie beschrieben vor, um einen Report in der Chromeleon Console zu exportieren:
Vorgehen
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um den Report einer Injektion zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Injektion und wählen Sie dann Export (Exportieren).
- Um den Report einer gesamten Sequenz zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Injektion und wählen Sie dann Export (Exportieren).
- Um den Report mehrerer Sequenzen zu exportieren, wählen Sie die gewünschten Sequenzen aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Export (Exportieren).
- Im Export dialog box (Dialogfeld Export), das sich öffnet, geben Sie eine Report-Vorlage und einen Kanal an.
Report-Vorlagen, die in der Sequenz enthalten sind, werden im Dialogfeld Use report template (Report-Vorlage verwenden) angezeigt.
HINWEIS
Wenn Sie mehrere Sequenzen exportieren, wird jede Sequenz mit der jeweils bevorzugten Report-Vorlage im bevorzugten Exportformat exportiert. Wenn die bevorzugte Report-Vorlage oder das Exportformat für eine Sequenz nicht angegeben wurde, kann die Sequenz nicht exportiert werden.
- Geben Sie an, wo die exportierten Dateien gespeichert werden sollen.
- Wählen Sie ein oder mehrere Exportformate für den Report aus. Sie können in mehrere Formate gleichzeitig exportieren.
- (Optional) Wählen Sie neben den ausgewählten Exportformaten, um die Exportparameter der einzelnen Formate festzulegen, zum Biespiel. Benennung der exportierten Dateien. Wählen Sie OK.
- Der Export beginnt, und der Fortschritt wird in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.
TIPP
Weitere Informationen zum Exportieren der Ergebnisse finden Sie unter Printing Reports: Export a Report in der Chromeleon 7 Hilfe.