VORSICHT
Mit den folgenden Arbeitsschritten werden alle lokal gespeicherten Chromeleon-Daten vom PC gelöscht (einschließlich Chromatogramme, benutzerdefinierte ePanels, Instrumentenkonfiguration, Benutzerdatenbank usw.).
- Wenn Sie die Daten sichern möchten, befolgen Sie die Schritte in der Chromeleon 7-Hilfe im Abschnitt Administering Chromeleon > Backing Up Data > Backup Procedure and Data File Location (Chromeleon verwalten > Daten sichern > Backup-Verfahren und Speicherort der Datendatei), bevor Sie fortfahren.
Starten Sie den Computer neu (oder stoppen Sie den SQL Server-Dienst SQLEXPRESS) und löschen Sie dann folgenden Ordner: C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon.
HINWEIS
Wenn Sie lokale Datendepots in anderen Verzeichnissen als dem Standardverzeichnis angelegt haben, müssen Sie diese separat löschen.