Vous pouvez exporter un rapport Chromeleon pour une injection, pour l’ensemble d’une séquence ou pour plusieurs séquences dans un autre format de fichier. Vous pouvez exporter les rapports à partir de la Chromeleon Console et du Chromatography Studio.
Pour exporter un rapport à partir de la Chromeleon Console, procédez comme suit :
Procédure
- Exécutez l’une des actions suivantes :
- Pour exporter le rapport pour une injection, effectuez un clic droit sur l’injection et sélectionnez Export (Exporter).
- Pour exporter le rapport pour l’ensemble d’une séquence, effectuez un clic droit sur la séquence et sélectionnez Export (Exporter).
- Pour exporter le rapport de plusieurs séquences, sélectionnez les séquences en question et effectuez un clic droit sur Export (Exporter).
- Dans l’Export dialog box (Boîte de dialogue Exporter) qui s’affiche, indiquez un modèle de rapport et une voie.
Les modèles de rapport inclus dans la séquence sont répertoriés dans la case Use report template (Utiliser le modèle de rapport).
REMARQUE
Lorsque vous exportez plusieurs séquences, chacune est exportée avec le modèle de rapport et le format d’exportation préférés qui lui correspondent. Si aucun modèle de rapport ou format d’exportation préféré n’est défini pour une séquence, il est impossible d’exporter la séquence.
- Indiquez où enregistrer les fichiers exportés.
- Sélectionnez un ou plusieurs formats d’exportation pour le rapport. Vous pouvez exporter dans plusieurs formats en même temps.
- (Facultatif) Sélectionnez à côté des formats d’exportation sélectionnés pour définir les paramètres d’exportation de chaque format ; par exemple, pour indiquer comment nommer les fichiers exportés. Sélectionnez OK.
- L’exportation démarre et sa progression est indiquée dans la barre de notification.
NOTE
Pour plus d’informations sur l’exportation des résultats, consultez la rubrique Printing Reports: Export a Report dans l’Aide de Chromeleon 7.