Pour examiner les résultats d’une analyse, sélectionnez l’onglet correspondant dans la zone de travail du modèle de rapport dans la catégorie Générateur de rapports.
Vous pouvez passer d'une séquence à une autre en effectuant l’une des actions ci-dessous :
Procédure
  1. Utilisez les boutons Précédent et Suivant du groupe Navigation dans l’onglet Accueil.
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez l’injection et / ou la voie que vous souhaitez afficher.