Une fois les données acquises et traitées, vous pouvez examiner les résultats et produire les rapports de résultats.
Création d’un rapport dans Chromeleon
La séquence contient un modèle de rapport associéUtiliser les modèles Thermo Scientific existantsCréer un modèle de rapport dans le Générateur de rapportsEnregistrer, exporter ou imprimer un rapportnonouinonouiCréer un modèle de rapport personnalisé en ajoutant des feuilles de calcul, des tableaux, des graphiques et des variablesSélectionner un modèle de rapport existantModifier un modèle de rapport existant
Vous pouvez créer des modèles de rapport (qui produisent les résultats et autres données) selon le format et la disposition de votre choix ou bien utiliser l'un des modèles par défaut de Chromeleon (reportez-vous à Examen et transmission des résultats). Pour examiner, imprimer et exporter les résultats, vous devez au préalable associer un modèle à la séquence.
Sous Chromeleon, vous pouvez créer un rapport électronique constitué de feuilles de calcul comportant des chromatogrammes, des tableaux, des graphiques, des courbes d'étalonnage et d’autres valeurs. Vous pouvez exiger l’exécution d’un processus de signature électronique des rapports électroniques dans le cadre d’un processus d’approbation.