Pendant une analyse, il peut être utile de surveiller le signal du détecteur ainsi que d’autres paramètres des instruments, par exemple la pression et la température.
Effectuez les opérations suivantes pour surveiller une analyse en cours :
Procédure
  1. Dans la catégorie Instruments de la Chromeleon Console, sélectionnez le nom de votre instrument dans le volet de navigation.
  2. Sélectionnez l’ePanel Home (Accueil) dans la zone de travail pour surveiller le signal du détecteur et le journal d’audit.
REMARQUE
Vous pouvez surveiller les paramètres des autres modules depuis leur ePanel respectif.