Pour vérifier si un instrument est prêt, procédez comme suit :
Procédure
  1. Dans la Chromeleon Console, dans la catégorie Instruments, sélectionnez l'instrument en cliquant sur son nom dans le volet de navigation.
  2. Dans la zone de travail, sélectionnez l’onglet ePanel du module souhaité. Par exemple, pour contrôler la ligne de base, sélectionnez l’ePanel du détecteur, puis sélectionnez le bouton Monitor Baseline (Surveillance de la ligne de base).