Un modèle de rapport est un fichier de type tableur définissant le mode d'affichage, d'impression ou d'exportation des données.
Pour créer un modèle de rapport, procédez comme suit :
Procédure
  1. Dans le menu Créer de la Chromeleon Console, sélectionnez Report Template (Modèle de rapport).
  2. Sélectionnez l’un des modèles prédéfinis, puis sélectionnez OK.
  3. Sélectionnez un emplacement de fichier, puis saisissez un nom de fichier. Sélectionnez OK pour enregistrer le modèle de rapport, puis fermez l’assistant.
  4. Le modèle de rapport s'ouvre dans Chromatography Studio dans la catégorie Générateur de rapports.
NOTE
Pour plus d’informations sur la création d’un modèle de rapport, consultez la rubrique Designing Reports: Open a Report or Create a Report Template dans l’Aide de Chromeleon 7.