Une méthode d’instrument est un ensemble d’instructions stockées en vue de piloter un instrument. Vous pouvez créer une méthode d’instrument au moyen de l’assistant Instrument Method Wizard et la modifier au moyen de l’Instrument Method Editor.
Pour créer une méthode d'instrument, procédez comme suit :
Procédure
  1. Dans la catégorie Instruments de la Chromeleon Console, sélectionnez l'instrument pour lequel vous souhaitez créer une méthode d’instrument dans le volet de navigation.
  2. Dans le menu Créer, sélectionnez Instrument Method (Méthode d'instrument). Suivez les instructions à l’écran pour compléter chaque page de l’assistant de création de méthode d’instrument, puis sélectionnez Finish (Terminer).
  3. La méthode d'instrument s'ouvre dans Chromeleon Chromatography Studio.
  4. (Facultatif) Examinez la méthode d’instrument en sélectionnant les vues des modules dont vous souhaitez modifier les réglages dans le volet de navigation, puis modifiez les réglages des modules, si nécessaire.
  5. Sélectionnez Save Changes (Enregistrer les modifications) dans la barre d’outils d’accès rapide, puis définissez un emplacement et un nom pour la méthode d’instrument.
NOTE
Pour en savoir plus sur la création d’une méthode d’instrument, consultez la rubrique Creating/Modifying Instrument Methods: Create an Instrument Method dans l’Aide de Chromeleon 7.