Avant de piloter un instrument, vous devez connecter les modules au Chromeleon Instrument Controller.
Pour connecter les modules, suivez les étapes ci-dessous :
Procédure
  1. Dans la Chromeleon Console, sélectionnez la catégorie Instruments, puis sélectionnez le nom de votre instrument dans le volet de navigation.
  2. Dans la zone de travail, sélectionnez l’onglet ePanel du module souhaité (par exemple Pompe).
  3. En fonction de l’interface utilisateur de l’instrument, effectuez l’une des actions suivantes :
  4. Cochez la case Connect (Connecter).
  5. Faites glisser la barre du curseur pour connecter le module ou l’instrument à Chromeleon.
  6. La couleur verte indique qu’une connexion a été établie.
NOTE
Pour en savoir plus sur la connexion de vos instruments, consultez la rubrique Controlling Instruments in the Console dans l’Aide de Chromeleon 7.