Si le service Instrument Controller est arrêté, démarrez-le au moyen des étapes suivantes :
Procédure
- Effectuez un clic droit sur l'icône Chromeleon située dans la zone de notification de la barre des tâches de Windows.
- Sélectionnez Start Chromeleon Instrument Controller (Démarrer Chromeleon Instrument Controller).
Pour en savoir plus sur le Chromeleon Services Manager, reportez-vous à Chromeleon Services Manager.