L’Aide de Chromeleon 7 fournit des informations utiles pour vous aider à travailler avec le logiciel de chromatographie Chromeleon 7 (reportez-vous à Aide de Chromeleon 7). Vous pouvez ouvrir l’Aide de Chromeleon 7 à partir du menu Aide ou à partir de n’importe quelle boîte de dialogue ou zone dans laquelle vous travaillez actuellement (c’est ce que l’on appelle “aide contextuelle”). Si vous ouvrez l’Aide à partir du menu Aide, vous pouvez parcourir les informations à l’aide des onglets Table des matières, Index ou Recherche. Si vous ouvrez l’Aide à partir de la boîte de dialogue ou de la zone dans laquelle vous travaillez, la rubrique correspondante s’ouvre directement.
Les méthodes suivantes permettent d’ouvrir l’aide contextuelle :
Procédure
- Appuyez sur la touche F1 lorsque vous vous trouvez dans la partie du logiciel pour laquelle vous voulez accéder à l’Aide.
- Sélectionnez le point d’interrogation () en haut à droite d’une boîte de dialogue pour laquelle vous voulez accéder à l’Aide.
- Sélectionnez le bouton Help (Aide) sur la page d’un assistant actif pour lequel vous voulez accéder à l’Aide.
REMARQUE
Les pages d’assistant n’ont pas toutes un bouton Aide.