Un coffre de données () est un conteneur pour toutes les données. La catégorie Data (Données) fournit un accès à toutes les données stockées dans chaque coffre de données connecté.
Un coffre de données peut contenir les objets suivants :
  • Folder (Dossier) : emplacement de stockage d'objets. Utilisez les dossiers pour organiser les données dans un coffre de données.
  • Sequence (Séquence) : ensemble d’injections apparentées. Une séquence type comporte un instrument, une méthode de traitement, un modèle de rapport et un fichier de paramètres d’affichage.
  • Instrument Method (Méthode d’instrument) : ensemble de commandes programmées pour un instrument qui s’exécutent pendant une analyse chromatographique.
  • Processing Method (Méthode de traitement) : ensemble de paramètres (dont des paramètres de détection des pics et d’étalonnage) utilisés pour évaluer un chromatogramme.
  • Report Template (Modèle de rapport) : fichier définissant le mode d'affichage, d'impression ou d'exportation des données. Un modèle de rapport peut également comporter des calculs. Lorsque ce modèle est appliqué sur une séquence (pour visualiser, imprimer ou exporter les résultats), le résultat est désigné par le terme de “rapport”.
  • Electronic Report (Rapport électronique) : version électronique des résultats d'une séquence.
  • View Settings (Paramètres d'affichage) : ces paramètres définissent la présentation des données à l’écran et comprennent des paramètres pour les tableaux de résultats interactifs, les chromatogrammes, les courbes d’étalonnage, etc.
  • UV Spectral Library (Bibliothèque spectrale UV) : ensemble des spectres utilisés pour l'identification des pics.
  • Query (Requête) : fonction de recherche dans les coffres de données que vous pouvez utiliser pour trouver des injections correspondant à des critères précis.
  • Instrument Audit Trails (Piste d’audit d’instrument) : journal des événements d'un instrument, par exemple les paramètres système, les commandes exécutées et les messages d'erreur.