Les services Chromeleon s’exécutent en arrière-plan sans interface utilisateur directe. L’état de chaque service est signalé par l’icône qui s’affiche à côté de son nom. Les icônes s’affichent de la façon suivante :
  • L’icône verte indique que le service est en cours d’exécution.
  • L’icône grise indique que le service est arrêté.
  • L’icône orange indique que le service est en cours de démarrage ou d’arrêt.
  • L’icône noire indique que le service n’est pas installé ou ne peut pas être signalé.