Lors de l’impression des résultats, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
Procédure
NOTE
La fonction Répéter automatiquement vous permet de créer un modèle de rapport unique, adapté à un grand nombre de méthodes (indépendamment du fait qu’une méthode utilise une ou plusieurs voies de données ou qu’elle analyse un ou plusieurs composés). Chromeleon produit automatiquement des rapports pour les résultats pertinents. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Define Autorepeat Areas dans l’Aide en ligne de Chromeleon 7.
Pour imprimer les résultats de l'injection sélectionnée :
Procédure
- Dans Chromatography Studio, sélectionnez la catégorie Report Designer (Générateur de rapports).
- Dans le volet de navigation, sélectionnez l'injection que vous souhaitez imprimer.
- Dans le menu Chromatography Studio, sélectionnez Print (Imprimer).
- La boîte de dialogue Imprimer s’ouvre.
- Dans la boîte de dialogue Imprimer, exécutez les actions suivantes :
- Sélectionnez l’option Apply to Current Injection (Appliquer à l’injection en cours).
- Sélectionnez l’imprimante à utiliser.
- Sélectionnez les feuilles à imprimer.
- Sélectionnez Print (Imprimer).
- Les résultats de l'injection en cours sont imprimés.
Pour imprimer les résultats de l’ensemble d’une séquence, suivez les étapes ci-dessous :
Procédure
- Dans Chromatography Studio, sélectionnez la catégorie Report Designer (Générateur de rapports).
- Dans le volet de navigation, sélectionnez l'injection que vous souhaitez imprimer.
- Dans le menu Chromatography Studio, sélectionnez Print (Imprimer).
- La boîte de dialogue Imprimer s’ouvre.
- Dans la boîte de dialogue Imprimer, exécutez les actions suivantes :
- Sélectionnez l’option Apply to Current Sequence (Appliquer à la séquence en cours).
- Sélectionnez l’imprimante à utiliser.
- Sélectionnez les feuilles à imprimer. Sélectionnez la flèche vers le bas
dans la colonne Condition afin d’appliquer les critères d’impression à la feuille sélectionnée.
- Sélectionnez Print (Imprimer).
- Les résultats de la séquence en cours sont imprimés.
NOTE
Pour imprimer plusieurs injections d'une même séquence, sélectionnez la ou les lignes d'injection que vous souhaitez imprimer, effectuez un clic droit dans l’espace des lignes sélectionnées, puis sélectionnez Print (Imprimer).
NOTE
Pour en savoir plus sur l’impression des résultats, consultez la rubrique Printing Reports: Print the Report for a Sequence dans l’Aide de Chromeleon 7.