Grâce à l’Instrument Configuration Manager, vous pouvez ajouter, configurer ou supprimer des instruments et des modules, ainsi qu’établir une connexion avec les instruments et effectuer le suivi des modifications apportées aux instruments à l’aide de l’Instrument Configuration Manager.
La fenêtre Instrument Configuration Manager est divisée en 5 zones (reportez-vous à Instrument Configuration Manager).
| No. | Description | No. | Description |
|---|---|---|---|
1 | Barre de titre : vous pouvez faire un clic droit n’importe où dans la barre de titre pour réduire, agrandir, restaurer, déplacer ou redimensionner la fenêtre Instrument Configuration Manager. | 4 | Volet de navigation : dans le volet de navigation, vous pouvez voir les noms de tous les ordinateurs exécutant un service Instrument Controller et actuellement connectés à un Instrument Controller. |
2 | Barre de menu : la barre de menu présente la liste des commandes. Vous pouvez ouvrir ou importer des fichiers, modifier la configuration de l’instrument et gérer l’affichage de différentes commandes dans la barre de menu. Vous pouvez également gérer l’Instrument Controller et ouvrir l’aide d’Instrument Configuration Manager. | 5 | Zone de travail : affiche le détail de la procédure de configuration. |
3 | Barre d’outils : vous pouvez ajouter des modules, des périphériques et des interfaces partageables à un instrument en sélectionnant les boutons correspondants dans la barre d’outils. |
NOTE
Pour en savoir plus sur l’utilisation du Chromeleon Instrument Configuration Manager, consultez l’Aide de Chromeleon Instrument Configuration Manager.