La fenêtre Chromeleon Console vous permet de piloter des instruments, de naviguer entre les données et d’utiliser ou de gérer des eWorkflows.
Lorsque vous démarrez Chromeleon 7, la fenêtre Chromeleon Console est la première fenêtre qui s’ouvre. La fenêtre Chromeleon Console est divisée en six zones (reportez-vous à Chromeleon Console).
Fenêtre Chromeleon Console
123456
No.DescriptionNo.Description
1
Barre de titre : vous pouvez cliquer avec le bouton droit n’importe où dans la barre de titre pour réduire, agrandir, restaurer, déplacer ou redimensionner la fenêtre de la console Chromeleon.
4
Barres de catégorie : lorsque vous sélectionnez une barre de catégorie, le contenu des autres zones se modifie pour afficher les informations et les commandes appropriées à cette catégorie. Par exemple, si vous sélectionnez la barre de catégorie Data, le volet de navigation affiche une arborescence de données et la zone de travail affiche les détails du contenu de l’élément actuellement sélectionné dans l’arborescence.
2
Barre de menu : répertorie les commandes qui restent identiques dans toutes les vues de la fenêtre de la console Chromeleon. Certaines commandes peuvent être désactivées lorsqu’elles ne s’appliquent pas à la catégorie actuelle ou à l’élément de données actuellement sélectionné dans le volet de navigation ou dans la zone de travail.
5
Barre d’état : sur la gauche, elle affiche le nom de l’élément actuellement sélectionné dans le volet de navigation. Sur la droite, elle affiche le nom d’utilisateur et le rôle de l’utilisateur actuel.
3
Volet de navigation : utilisez ce volet pour parcourir et sélectionner des éléments dans la catégorie Instruments, la catégorie Data ou la catégorie eWorkflows.
6
Zone de travail : affiche les détails du contenu de l’élément sélectionné dans le volet de navigation.
Le volet de navigation vous permet de naviguer et de sélectionner des éléments faisant partie des catégories suivantes :
  • Catégorie Données : affiche les éléments de données sous forme d’une arborescence des données pour les coffres de données sélectionnés.
  • Catégorie Instruments : affiche une liste des instruments configurés, qui peuvent être regroupés par contrôleur d’instruments.
  • Catégorie eWorkflows : affiche une liste des eWorkflows regroupés selon les coffres de données dans lesquels ils sont enregistrés.
Le volet de navigation comporte un filtre, dans la partie supérieure, qui vous permet de déterminer les instruments, coffres de données ou eWorkflows à afficher. Les filtres disponibles sont les suivants :
  • Locaux : filtre affichant uniquement les éléments disponibles sur le poste de travail Chromeleon local
  • Tous : filtre affichant tous les éléments disponibles dans le domaine Chromeleon
  • Favoris : filtre affichant uniquement les éléments fréquemment utilisés
  • Personnalisé : filtre affichant des éléments selon la saisie de texte de l’utilisateur
NOTE
Pour en savoir plus sur la Chromeleon Console, consultez la rubrique Using the Chromeleon Console dans l’Aide de Chromeleon 7.