Chromeleon est un système de gestion de données chromatographiques qui vous permet de piloter des instruments de chromatographie, d'évaluer, de traiter et de sauvegarder des données, et d'en générer des rapports.
Composants du logiciel Chromeleon
Administration ConsoleChromeleon ConsoleChromeleon 7 CDSChromeleon ClientServices ManagerInstrument Configuration ManagerLicense ManagerSchedulerLocal MachineDomain ResourcesOrganizational UnitsInstrument Controller ServiceAutres services ChromeleonInstrumentsSharable InterfacesModulesChromeleon StudioInstrumentsDataeWorkflowsInjection ListInstrument MethodData ProcessingNon-Targeted MS ProcessingIntact Protein DeconvolutionReport DesignerElectronic ReportUV Spectral Library
Chromeleon est doté de plusieurs composants logiciels (reportez-vous à Introduction à Chromeleon), qui sont définis ainsi :
  • Administration Console : point d’accès central aux zones administratives suivantes :
    • License Manager : fournit les outils de gestion des licences des postes et des utilisateurs de Chromeleon.
    • Scheduler : fournit les outils de programmation de transfert des données.
    • User Database : fournit les outils de gestion des règles système, des utilisateurs, des rôles, des droits d'accès et des droits opérationnels.
    • Global Policies : fournit les paramètres des règles Chromeleon globales.
    • Domain Resources : référentiel central contenant des informations sur les instruments disponibles et les coffres de données.
    • Local Machine : fournit les outils de gestion des coffres de données Chromeleon 7 (création, montage et démontage) et des sources de données Chromeleon 6 (montage et démontage). Cela vous permet également de modifier le Chromeleon Domain Controller.
  • Chromeleon Client : logiciel qui offre l'interface utilisateur nécessaire à l'ensemble des tâches de pilotage des instruments ainsi que d'analyse et de gestion des données.
  • Chromeleon Services Manager : affiche l’état du service du Chromeleon Instrument Controller et offre une interface utilisateur permettant de gérer ce service. Sert également à afficher l’état de tous les autres services Chromeleon.
  • Chromeleon Instrument Configuration Manager : vous permet de configurer les instruments connectés à l’ordinateur Instrument Controller.