Lorsque vous installez, mettez à jour ou désinstallez Chromeleon ou un produit tiers (comme Windows), il est utile de savoir si les actions Chromeleon suivantes sont actives :
- Exécution de(s) Queue(s) (File(s) d’attente)
- Exécution de Smart Startup (Démarrage intelligent) et Smart Shutdown (Arrêt intelligent)
- Baseline monitoring (Surveillance de la ligne de base)
Le Chromeleon Activity Check (Contrôle de l’activité Chromeleon) est un programme autonome en ligne de commande qui vérifie si les systèmes associés à Chromeleon sont prêts pour l’installation / la mise à jour. Vous trouverez le programme (ChromeleonActivityCheck.exe) sur le support d’installation dans le dossier Tools > Chromeleon Activity Check.
REMARQUE
Le programme Chromeleon Activity Check nécessite Microsoft .NET 4.8 ou supérieur. Toutefois, il ne nécessite pas de licence Chromeleon ou de système de connexion Chromeleon.
Pour démarrer le contrôle de l’activité :
Procédure
- Sur votre support d’installation, allez à Tools > Chromeleon Activity Check.
- Copiez le fichier ChromeleonActivityCheck.exe à l’emplacement de votre choix.
- Ouvrez la fenêtre de l’invite de commandes de Windows.
- Accédez à l’emplacement du fichier ChromeleonActivityCheck.exe et exécutez le programme.
- Les codes de sortie suivants peuvent être retournés :
- 0 : indique que toutes les actions Chromeleon sont inactives
- 1 : indique les actions Chromeleon actives
Vous pouvez utiliser la commande wait d’attente w pour spécifier un délai d’attente (minutes) après lequel les actions Chromeleon deviennent inactives. Le programme vérifiera les actions actives toutes les 5 secondes jusqu’à ce que le délai d’attente soit écoulé. Le programme se terminera dès que les actions sont devenues inactives ou après que le délai d’attente s’est écoulé.
Exemple 1 :
ChromeleonActivityCheck.exe /wait:5
ou
ChromeleonActivityCheck.exe /w:5
Le programme vérifiera l’état du système s’il reste des actions actives toutes les 5 secondes durant un temps d’attente de 5 minutes.
Exemple 2 :
ChromeleonActivityCheck.exe /w:-1
Le programme vérifiera, indéfiniment toutes les 5 minutes, l’état du système s’il reste des actions actives, jusqu’à ce que le système devienne inactif.
Exemple 3 :
Vous pouvez créer un fichier texte, par exemple ParamList, incluant les options prédéfinies pour la commande.
ChromeleonActivityCheck.exe @ParamList
Le programme lira les options du fichier ParamList. Le contenu du fichier peut apparaître comme suit : /w:5.