Le programme de configuration de Chromeleon (Install.exe) prend en charge les options et les propriétés de ligne de commande. Ces dernières peuvent être utilisées pour exécuter une installation automatisée et optimiser la procédure d’installation et de configuration.
Propriétés
Les propriétés sont définies par la ligne de commande, à l’aide de la syntaxe suivante :
PROPERTY=PropertyValue
Le tableau suivant indique les propriétés disponibles.
Propriété | Description |
|---|---|
| Définit le dossier d’installation. Le dossier d’installation par défaut (ordinateurs 64 bits) est C:\Programmes (x86)\Thermo\Chromeleon\. |
| Définit l’emplacement de sauvegarde des fichiers journaux de la configuration. L’emplacement par défaut est C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\SetupLogs. Remarque : Tout changement d’emplacement empêche l’outil de création de rapports d’état du système d’inclure les fichiers journaux de configuration, qui sont destinés à un éventuel dépannage. |
| Le Setup (programme d’installation) de Chromeleon annulerait l’installation si une file d’attente d’instruments actifs est détectée. Utilisez cette propriété pour spécifier un temps d’attente (minutes) pour la ou les files d’attente de l’instrument pour devenir inactif. Chromeleon vérifiera les actions actives chaque minute jusqu’à ce que le délai d’attente soit écoulé :
|
REMARQUE
Les noms de propriété sont sensibles à la casse.
Commutateurs
Outre les propriétés, le programme de configuration (Install.exe) prend en charge plusieurs « commutateurs ».
Le tableau suivant indique les commutateurs de ligne de commande disponibles.
Propriété | Description |
|---|---|
| Répertorie tous les commutateurs pris en charge par Chromeleon. |
| Installe ou configure le produit en appliquant les paramètres par défaut. |
| Répare le produit (ou l’installe s’il n’est pas installé). |
| Désinstalle le produit. |
| Installe ou configure le produit en mode silencieux sans interaction avec l’utilisateur. |
| Invite l’utilisateur à redémarrer si nécessaire (par défaut ; option recommandée). Utilisée avec le commutateur |
| Redémarre toujours l’ordinateur à l’issue de l’installation. |
| Ne redémarre pas à l’issue de l’installation. Cette option n’est pas recommandée. |
| Ignore tous les bloqueurs et force la poursuite de la configuration. Cette option n’est pas recommandée. Les bloqueurs sont des circonstances considérées comme graves par le programme de configuration, qui par conséquent les arrête. |
| Enregistre les événements d’installation à l’emplacement défini (l’emplacement par défaut est le fichier %TEMP%). |
| Détermine les tâches de configuration du système. |
| Ignore la phase de configuration du système. |
| Ignore la phase d’Installation Qualification. |
| Répertorie tous les composants sélectionnables. Un fichier de réponse permet d’appliquer ou de supprimer l’installation de ces composants. |
| Définit le fichier de réponse à utiliser. |