REMARQUE
Vous devez accéder au support d’installation Chromeleon pour réparer une installation.
Procédure
  1. Insérez le disque d’installation Chromeleon dans le PC.
  2. Cliquez sur Run (Exécuter) Install.exe.
  3. Cela lance le programme de configuration de Chromeleon en Maintenance Mode.
  4. Cliquez sur Repair (Réparer) pour lancer une réparation.
  5. Suivez les instructions à l’écran pour réparer l’installation.