Thermo Fisher publie régulièrement des mises à jour de maintenance (MU) entre les différentes versions de maintenance pour assurer une meilleure stabilité des environnements client. Les mises à jour de maintenance incluent généralement des corrections de bogues, mais ne fournissent aucune nouvelle fonctionnalité. Installez les mises à jour de maintenance avec la dernière version pour assurer la stabilité du logiciel.
Pour installer une mise à jour de maintenance de Chromeleon, une version principale ou une version de maintenance de Chromeleon doit être installée. La mise à jour de maintenance ne peut être installée que sur la version principale ou la version de maintenance correspondante.
Si nécessaire, installez la version principale ou la version de maintenance de Chromeleon comme indiqué dans le présent document.
Pour installer la Maintenance update (Mise à jour de maintenance) :
Procédure
- Insérez le disque d’installation Maintenance Update (Mise à jour de maintenance) dans votre PC.
- La fenêtre AutoPlay (Exécution automatique) s’affiche.
- Cliquez sur Run (Exécuter) Install.exe pour lancer la procédure d’installation.
- Lisez et acceptez les conditions de licence de Chromeleon.
- Cliquez sur Install (Installer) pour lancer l’installation. Le programme de configuration s’exécute. Suivez les instructions à l’écran.