Si vous ne possédez pas Chromeleon 6, procédez à l’installation de Chromeleon 7. Suivez les étapes mentionnées dans la section Installation de Chromeleon 7 – Version principale et version de service.
Si vous possédez Chromeleon 6, lisez le chapitre Compatibilité des versions précédentes de Chromeleon et PeakNet relatif à la compatibilité et choisissez si vous souhaitez installer Chromeleon sur le même PC que Chromeleon 6 ou sur un autre ordinateur :
- pour utiliser Chromeleon 7 sur le même PC que celui sur lequel Chromeleon 6 est exécuté, reportez-vous à la section Installation de Chromeleon 7 – Version principale et version de service ;
- pour installer Chromeleon 7 sur un autre ordinateur avec accès à vos données Chromeleon 6, reportez-vous à la section Installation de Chromeleon 7 – Version principale et version de service. Lisez la section Installation des sources de données de Chromeleon 6 sur l’assemblage des sources de données Chromeleon 6.