Si votre installation Chromeleon (versions antérieures à Chromeleon 7.2 SR1) inclut des compléments de kits de développement logiciel (SDK) ou des kits de développement du pilote (DDK) qui s’installent à l’aide d’une configuration tierce, les compléments SDK et DDK existants ne seront pas déplacés vers le nouvel emplacement d’installation Thermo.
Pour que les compléments DDK et SDK soient disponibles dans Chromeleon 7.2 SR1 et les versions ultérieures :
Procédure
  1. Désinstallez des pilotes DDK et SDK avant la mise à niveau vers Chromeleon 7.2 SR1 et versions ultérieures.
  2. Mettez à niveau Chromeleon.
  3. Réinstallez les pilotes DDK et SDK.
À défaut, vous pouvez renommer le dossier d’installation Programmes (x86)\Dionex\Chromeleon. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Installation de Chromeleon 7 – Version principale et version de service.