Chromeleon 7 peut coexister sur le même ordinateur que Chromeleon 6 (ou PeakNet™ 6). Chromeleon 7 est installé dans un dossier différent et n’affecte pas l’installation de Chromeleon 6. Vous pouvez utiliser les clients Chromeleon 6 et 7 simultanément.
Cependant, vous ne pouvez pas commander des instruments à l’aide des deux versions logicielles en même temps.
ATTENTION
Vous ne pouvez pas commander un instrument à l’aide du serveur Chromeleon 6 et de l’Instrument Controller de Chromeleon 7 en même temps. Lorsque Chromeleon 6 et 7 s’exécutent sur le même ordinateur, un instrument alloué au serveur Chromeleon 6 n’est pas accessible à l’Instrument Controller de Chromeleon 7 (et vice versa).
- Pour éviter les conflits entre l’Instrument Controller de Chromeleon 7 et le serveur de Chromeleon 6, n’activez pas les options permettant de lancer ces services automatiquement.