Chromeleon 7.3.2 vous permet de sélectionner une version du schéma de la base de données lorsque vous créez un nouveau coffre de données ou que vous mettez à jour un coffre de données existant. Par défaut, si aucune version antérieure de Chromeleon 7 n’est installée, une installation propre de Chromeleon 7.3.2 entraînera la création d’un coffre de données local standard à l’aide de la dernière version du schéma avec améliorations de performance. Cette dernière version du schéma de la base de données 7.3.2 est incompatible avec les versions de Chromeleon antérieures à la version 7.3.2.
Si vous installez Chromeleon 7.3.2 sur un ordinateur où une version antérieure de Chromeleon 7 est déjà installée, la mise à niveau automatique qui s’exécute dans le cadre du processus de post-installation mettra à niveau vos coffres de données standards, mais pas les coffres de données multi-utilisateurs.
Une mise à niveau automatique mettra à jour les schémas des coffres de données standards avec la dernière version du schéma compatible.
Vous pouvez décider de mettre à niveau le schéma de la base de données de vos coffres de données à n’importe quel moment.
Lorsque de la mise à niveau du schéma du coffre de données, vous devez sélectionner la version du schéma du coffre de données appropriée.
- Lastest schema version with performance improvements (Not compatible with Chromeleon versions prior to 7.3.2) (Dernière version du schéma avec améliorations de performance [incompatible avec les versions de Chromeleon antérieures à la version 7.3.2]) : ce schéma du coffre de donnée améliore sa performance, mais il est incompatible avec les versions de Chromeleon antérieures à la version 7.3.2.
- Latest 7.3.1 compatible Database schema (Dernier schéma de la base de données compatible avec la version 7.3.1) : ce schéma du coffre de données est compatible avec les versions antérieures de Chromeleon. Si votre coffre de données utilise déjà ce schéma, vous serez uniquement capable de le mettre à niveau avec le dernier schéma du coffre de données de Chromeleon, qui est incompatible avec les versions de Chromeleon antérieures à la version 7.3.2.
ATTENTION
Manque de rétrocompatibilité de la dernière version du schéma de la base de données
Lorsque vous mettez à jour le schéma de la base de données d’un coffre de données, les versions antérieures des clients Chromeleon ne seront peut-être pas en mesure de lire ou d’entrer des données sur le coffre de données mis à jour avec la version du schéma de la base de données que vous sélectionnez. La dernière version du schéma 7.3.2 n’est pas compatible avec les versions de Chromeleon antérieures à la version 7.3.2.
Il est impossible de retourner à un schéma antérieur de la base de données une fois la mise à niveau du schéma lancée !
ATTENTION
L’impact de la mise à niveau du schéma de la base de données sur l’intégrité des données
N’utilisez pas un coffre de données lors de la mise à jour de sa base de données. L’utilisation d’un coffre de données pendant la mise à niveau de sa base de données peut compromettre l’intégrité des données.
Si vous annulez une mise à niveau du schéma de la base de données en cours, vous devrez à nouveau réaliser une mise à niveau du schéma et l’achever avant de pouvoir utiliser le coffre de données en production.