Les codes de licence Chromeleon sont rétrocompatibles avec les versions de Chromeleon antérieures (à partir de la version 7.3.0). Pour assurer la rétrocompatibilité des codes de licence avec des versions de Chromeleon antérieures, le serveur de licences doit constamment fournir la dernière version de Chromeleon.
REMARQUE
Désactivez les codes de licence avant de procéder à la mise à niveau avec la dernière version de Chromeleon. Réactivez les codes de licence une fois la mise à niveau achevée.