ATTENTION
L’installation de Chromeleon échoue sur un PC où le nom de l’ordinateur et l’utilisateur connecté sont identiques. Cela vient d’une limitation dans Microsoft™ SQL Server™ Express, qui ne peut pas s’installer si le nom de l’ordinateur et le nom de l’utilisateur par défaut sont identiques.
Avant l’installation, vous devez donc vous assurer que le nom de l’ordinateur et le nom de l’utilisateur connecté soient différents.
Si vous avez tenté l’installation avant de modifier le nom de l’ordinateur, vous devez désinstaller tous les composants SQL en procédant comme suit :
Procédure
- Désinstallez Chromeleon.
- Allez dans Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités.
- Vous trouverez plusieurs entrées pour SQL Server.
- Désinstallez toutes les entrées de SQL Server.
- Supprimez le dossier /Program Data/Thermo/Chromeleon/.
- Renommez le PC différemment du nom de l’utilisateur connecté.
- Redémarrer l’ordinateur.
- Relancez le processus d’installation.