Certaines builds de Windows 10 comportent l’option Bêta : Utiliser le format Unicode UTF-8 pour une prise en charge des langues à l’échelle mondiale dans Panneau de configuration > Région > Administration > Modifier les paramètres régionaux.
Lorsque cette case est cochée, Windows utilise la page de codes 65001 (Unicode UTF-8) au lieu de la page de codes locale telle que Windows-1252 (Latin-1 ou ANSI) pour tous les fichiers de texte brut. Cela permet aux fichiers texte créés dans une région, par exemple, en Russie, d’être lus dans d’autres régions, comme l’Europe occidentale ou l’Europe centrale.
Ce réglage provoque une erreur lors de l’installation de Chromeleon. L’Installation Qualification Report (Rapport de la procédure Installation Qualification) affiche une erreur lorsque les clés de registre suivantes sont définies à la valeur 65001 :
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - ACP
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - MACCP
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current\ControlSet\Control\Nls\CodePage - OEMCP
Pour résoudre cette erreur, décochez la case Bêta : Utiliser le format Unicode UTF-8 pour une prise en charge des langues à l’échelle mondiale.