Après l’installation de Chromeleon, il se peut que le service Symantec Endpoint Protection™ reste bloqué dans une boucle de redémarrage infinie et que le message « Download insight is not functioning correctly due to an intrusion prevention component » s’affiche dans la zone de notification.
Pour résoudre ce problème, réinstallez Symantec Endpoint Protection.