Chromeleon mise sur plusieurs composants logiciels tiers (Logiciels tiers installés), qui sont installés lors du processus de configuration. Pour éviter les problèmes avec des logiciels installés après Chromeleon, la plupart ne sont pas supprimés automatiquement lors de la désinstallation de Chromeleon 7. Vous pouvez supprimer plusieurs de ces composants logiciels manuellement en suivant les mêmes étapes que pour la suppression de Chromeleon 7 (Désinstallation de Chromeleon 7).
ATTENTION
Les composants logiciels listés ci-dessous peuvent être utilisés par plusieurs applications sur votre ordinateur, et pas uniquement Chromeleon 7. Leur suppression peut endommager ces applications.
Les composants suivants ne sont pas supprimés par le processus de désinstallation de Chromeleon 7 :
  • Microsoft SQL Server Express
Le processus de désinstallation tente de supprimer les composants suivants :
  • Microsoft Visual C++ Redistributables