Si vous installez Chromeleon 7 sur un PC sur lequel Chromeleon 6 est déjà installé, vos sources de données Chromeleon 6 installées sont automatiquement disponibles (lecture seule) dans Chromeleon 7. Pour connecter d’autres sources de données Chromeleon 6, suivez les étapes ci-dessous.
Pour installer une source de données Chromeleon 6 :
Procédure
- Démarrez Data Vault Manager comme indiqué à la section Data Vault Manager.
- Dans Data Vault Manager, cliquez sur Chromeleon 6.
REMARQUE
Lorsque vous essayez d’accéder à une source de données Chromeleon 6 dans laquelle le contrôle d’accès est activé, vous devez fournir un ID utilisateur et un mot de passe Chromeleon 6 valides.
- Cliquez sur Browse (Parcourir) ou Datasource manager (Gestionnaire de source de données) dans la boîte de dialogue qui s’ouvre.
- Suivez les étapes Chromeleon 6 habituelles.
REMARQUE
Chromeleon 7 utilise les mêmes clés de registre que Chromeleon 6 pour le stockage des données de connexion des sources de données.
Pour les sources de données inhabituelles :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Dionex\Chromeleon\Datasources\...
Par conséquent, lorsque Chromeleon 6 est installé sur le même PC, les modifications dans Chromeleon 7 et Chromeleon 6 s’affectent mutuellement.
Sur les systèmes Windows 64 bits, l’éditeur de registre 32 bits doit être utilisé.