Lors de l’installation du logiciel, un coffre de données standard nommé ChromeleonLocal est généré automatiquement (dans le sous-dossier correspondant) à l’emplacement par défaut.
Lors de l’installation, un autre coffre de données local (un XVault™) est créé. Il s’agit d’un coffre de données spécial qui stocke une copie en mémoire cache des séquences en cours d’exécution. L’objectif du XVault est de garder les instruments en cours d’exécution et les données accessibles pour le traitement lors des coupures de réseau, mais il joue aussi un rôle essentiel dans les installations autonomes. Le XVault est masqué.
NOTE
Le coffre de données standard et le XVault ne requièrent pas de configuration.
L’emplacement par défaut des coffres de données standards est :
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\DataVaults\<data vault name>