Une fois que le logiciel USB pour le module a été installé (reportez-vous à la section Connexion de modules via USB), installez et configurez le module dans Chromeleon :
Procédure
  1. Lancez l’Instrument Controller Service : cliquez ou effectuez un clic droit sur l’icône Chromeleon et sélectionnez Start Chromeleon Instrument Controller (Démarrer Chromeleon Instrument Controller) ou utilisez Services Manager.
  2. L’icône Chromeleon  change pour indiquer que Instrument Controller Service démarre .
  3. Attendez que le service Instrument Controller Service soit inactif .
  4. REMARQUE
    Si l’icône Chromeleon n’est pas dans la barre des tâches, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager pour ouvrir Services Manager, puis cliquez sur Start Instrument Controller (Démarrer Instrument Controller).
  5. Lancez l’Instrument Configuration Manager de Chromeleon en choisissant l’une des options suivantes :
  6. cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Chromeleon, puis cliquez sur Configure Instruments (Configurer les instruments) ;
  7. -OU-
  8. cliquez sur Configure Instruments (Configurer les instruments) dans Services Manager.
  9. 12
    No.DescriptionNo.Description
    1
    Ajouter instrument
    2
    Ajouter module
  10. REMARQUE
    Vous pouvez fermer la fenêtre Services Manager si elle est ouverte. En fermant la fenêtre, vous n’arrêtez pas l’Instrument Controller Service.
  11. Vous pouvez cliquer sur le signe plus à côté du nom du PC pour afficher les éléments qui se trouvent en dessous.
  12. Sélectionnez l’instrument auquel le module est assigné ou créez un nouvel instrument.
Pour créer un nouvel instrument :
Procédure
  1. cliquez sur Add instrument (Ajouter instrument) dans le menu Edit (Modifier) ou cliquez sur l’icône correspondante dans la barre d’outils.
Pour ajouter un module :
Procédure
  1. Cliquez sur Add Module (Ajouter module) dans le menu Edit (Modifier) ou cliquez sur l’icône correspondante dans la barre d’outils.
  2. Dans la liste Manufacturers (Fabricants), cliquez sur Thermo Scientific. Dans la liste Modules, cliquez sur le module.
  3. Chromeleon se connecte au module, transfère les paramètres du module à Chromeleon et définit automatiquement les options dans les pages de dialogue de configuration en conséquence.
  4. Confirmez le message en cliquant sur OK.
  5. NOTE
    La plupart des modules sont connectés via une interface USB. Chromeleon utilise l’adresse USB pour détecter un module. Elle contient typiquement le numéro de série du module, ce qui vous permet de les différencier en présence de plusieurs modules identiques (comme deux pompes de même modèle).
    • Cliquez sur Browse (Parcourir) puis double-cliquez sur le numéro USB. Seules les adresses USB des modules correspondants sont affichées. Par exemple, si vous ajoutez un détecteur UV, seule l’adresse du détecteur UV s’affiche.
  6. Sur chaque page de configuration, vérifiez que les paramètres sont corrects et définissez des paramètres supplémentaires si nécessaire. Pour obtenir de l’aide, cliquez sur Help (Aide) (ou appuyez sur la touche F1).
  7. Dans le menu File (Fichier), cliquez sur Save Instrument Configuration (Sauvegarder la configuration de l’instrument).
  8. Fermez l’Instrument Configuration Manager.