La Chromeleon Administration Console est le point de départ de la plupart des tâches administratives dans Chromeleon, comme :
- gestion des licences ;
- programmation du transfert de données entre les coffres de données, par exemple à des fins d’archivage ;
- gestion des utilisateurs, groupes et privilèges de Chromeleon ;
- configuration des Global Policies (Politique globale), par exemple activation du User Mode (Mode utilisateur) ;
- surveillance de Domain Resources (Ressources du domaine), par exemple pour vérifier quelles ressources (instruments et coffres de données) sont disponibles dans un domaine Chromeleon ;
- Gestion des coffres de données installés sur l’ordinateur local
NOTE
Certaines de ces fonctions ne sont disponibles que dans une installation en domaine et ne sont donc pas abordées dans le présent document. Contactez votre assistance Thermo Fisher Scientific locale pour en savoir plus sur les avantages qu’une installation en réseau de Chromeleon peut fournir à votre laboratoire.
Pour ouvrir la Chromeleon Administration Console , sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.