Le processus d’installation de Chromeleon comporte trois phases :
  • installation ;
  • configuration du système ;
  • la procédure Installation Qualification (IQ).
Certains aspects peuvent être configurés au moyen de commutateurs de ligne de commande.