Chargement du pilote USB pour un module - Chargement du pilote USB pour un module
Chromeleon 7.3.2 MUa Guide d’installation
- Product Tree
- Desktop Software > Chromeleon CDS Software
- Ardia Platform > Software > Chromeleon CDS Software
- Document Type
- Installation Guide
- Software version
- 7.3.2 MUa
- Mettez l’ordinateur sous tension, mais pas le module.
- Sous le système d’exploitation Windows, connectez-vous avec un compte possédant les privilèges d’administrateur local.
- Mettez le module sous tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation principal.
- Windows détecte automatiquement le nouveau module et effectue l’installation USB.