Chaque installation de Chromeleon comporte un délai de grâce pouvant durer jusqu’à 60 jours. Vous devez activer la licence pour continuer à utiliser Chromeleon après ce délai de grâce. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour activer les codes de licence ayant l’état « Pending Activation » (En attente d’activation), « Grace Period Expired » (Expiration du délai de grâce), « Subscription pending activation » (Inscription en attente d’activation) ou « Subscription license expired » (Licence d’inscription expirée) :
  • activation Web ;
  • activation manuelle.
NOTE
Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Manage Licences (Gérer les licences) à l’aide d’une des méthodes suivantes :
  • Administration console > Chromeleon License Manager > Manage Licenses
  • Chromeleon console > Help > About Chromeleon > License Details > Manage Licenses
Pour activer un code d’initialisation de licence :
Procédure
  1. Dans la boîte de dialogue Manage Licences (Gérer les licences), sélectionnez le code d’initialisation de licence à activer.
  2. Cliquez sur Activate (Activer).
  3. Vous pouvez également faire un clic droit sur le code sélectionné et cliquer sur Activate (Activer).
  4. La boîte de dialogue d’activation de licence s’affiche avec un code de demande de licence généré automatiquement et un code QR.
  5. Cliquez sur Web Activation (Activation Web) pour activer automatiquement la licence (Activation Web de la licence).
  6. Vous pouvez également cliquer sur Manual Activation (Activation manuelle) pour activer manuellement la licence (Activation manuelle de la licence).