À l’issue du processus d’installation, Chromeleon exécute automatiquement un processus Installation Qualification (IQ) et crée un rapport. Vous pouvez consulter le rapport en cliquant sur le lien Installation Qualification report (Rapport de la qualification de l’installation) qui figure sur la dernière page de la configuration.
Dernière page de l’assistant d’installation
Dernière page de l’assistant d’installation
NOTE
Pour consulter le rapport ultérieurement, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ > Current IQ report. Le rapport s’ouvre dans votre navigateur Web par défaut.
La qualification de l’installation compare les informations actuelles sur les fichiers installés par rapport à une liste de référence fournie par Thermo Fisher Scientific. En cas de différences, un message d’avertissement ou d’erreur s’affiche, avec la signification suivante :
  • Warning (Avertissement) : un avertissement peut indiquer un problème facile à résoudre ; par exemple en fournissant une fichier de licence de licence valide, en installant davantage de RAM sur votre PC ou en lançant Services Windows. Un avertissement peut aussi indiquer qu’un fichier ne possède pas l’horodatage ou la version appropriés. Généralement, aucune action n’est requise pour des divergences de fichier mineures. Toutefois, si un problème se produit, essayez de réparer l’installation comme indiqué à la section Réparation d’une installation. Si le problème persiste, suivez les étapes indiquées à la section Résolution des problèmes d’installation de logiciel.
  • Error (Erreur) : A vital component is missing or corrupt. Try to repair the installation as described in Réparation d’une installation. If the problem persists, follow the steps described in Résolution des problèmes d’installation de logiciel.
REMARQUE
Suite à l’installation initiale de Chromeleon 7, le rapport de qualification de l’installation peut contenir un avertissement relatif à une licence absente. Cela peut également être le cas si vous cliquez sur Skip (Ignorer) dans la boîte de dialogue de configuration de la licence lors de l’installation du logiciel. Fournissez une licence valide.
NOTE
Vous pouvez exécuter la qualification de l’installation à tout moment pour vérifier si votre installation est intacte. Pour lancer la qualification de l’installation, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ. Pour en savoir plus, appuyez sur la touche F1 dans la fenêtre Chromeleon IQ.
NOTE
Vous pouvez facilement accéder à tous les rapports de qualification de l’installation et aux fichiers journaux d’installation. Cliquez sur Démarrer > Thermo Chromeleon 7 > Station IQ > All IQ Reports. L’emplacement physique des fichiers : C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\IQ.