Les composants logiciels décrits dans cette section font partie du programme de configuration de Chromeleon et peuvent être installés au choix de l’utilisateur pour permettre la commande des instruments correspondants.
Agilent Instrument Control Framework (ICF) et package de pilotes LC
Ce logiciel est requis pour la commande des chromatographes liquides et gazeux Agilent™ depuis Chromeleon.
Le dossier Packages fourni sur le disque d’installation Chromeleon contient un fichier ReadMe avec des instructions sur l’installation manuelle. De plus, le Chromeleon and Agilent ICF - Quick Start Guide, situé dans le dossier Documents, fournit des informations complémentaires. Il contient les informations de base sur la manière de configurer les systèmes et de démarrer.
REMARQUE
Le pilote Agilent LC remplace les pilotes Agilent 1100 et 1200 qui sont obsolètes et ne sont plus mis à jour. Actuellement, le pilote Agilent GC ne prend en charge que le passeur d’échantillons Agilent 7697A Headspace.
Installation des composants logiciels facultatifs
Procédure
  1. Insérez le disque d’installation Chromeleon dans le PC.
  2. Cliquez sur Run (Exécuter) Install.exe pour lancer l’installation du logiciel (reportez-vous à la section Installation de Chromeleon, étapes 1 à 3).
  3. Lorsque la fenêtre de configuration de Chromeleon s’affiche, cliquez sur le bouton Advanced options (Options avancées) :
  4. Le bouton Advanced options (Options avancées) permet l’installation des composants logiciels facultatifs suivants :
Composant facultatif
Fonction
Thermo Atlas Instrument Method
Viewer
Permet d’importer et de visualiser une méthode d’instrument Atlas sur un poste de travail de Chromeleon.
Thermo Chromeleon Process Analyzer
Logiciel facultatif utilisant Dionex Integral SS/SP pour exécuter une analyse d’échantillons en continu dans un environnement de surveillance de processus en ligne.
Thermo Chromeleon XPS
Application conçue pour Chromeleon et offrant une interface utilisateur extrêmement simplifiée et guidée par un assistant.
Thermo Deconvolution Engine
Nécessaire à l’utilisation de la fonctionnalité Intact Protein Deconvolution (Déconvolution de protéines intactes) dans Chromeleon.
Remarque : Uniquement disponible sur les ordinateurs 64 bits.
Agilent Chromeleon Drivers
Inclut les pilotes Agilent pris en charge par Agilent Instrument Control Framework. Fourni par Agilent.
Agilent Instrument Control Framework
Permet la commande d’instruments pour les systèmes HLPC et GC Agilent dans un environnement logiciel tiers. Fourni par Agilent.
Silicon Labs USB to COM Port
Driver
Pilote facultatif prenant en charge des dispositifs tels que l’Eluent Level Sensor.
REMARQUE
Lors de la mise à niveau de Chromeleon depuis la version 7.2 SR1 ou ultérieure, il est possible que certaines fonctions avancées soient désactivées. Pour installer ou supprimer un logiciel facultatif, commencez par installer Chromeleon avec les paramètres d’origine. Puis exécutez une installation Modify.
  1. Cochez la case correspondant au logiciel que vous souhaitez installer.
  2. Cliquez sur Install (Installer) pour lancer l’installation du ou des logiciels sélectionnés. La procédure d’installation se poursuit comme indiqué à la section Installation de Chromeleon 7 – Version principale et version de service.