REMARQUE
Ne connectez pas de nouveaux instruments / modules via USB à votre PC tant que l’installation du logiciel n’est pas terminée et que le processus Chromeleon Installation Qualification (IQ) (Qualification de l’installation) n’est pas terminé et réussi.
REMARQUE
Certains outils informatiques et logiciels antivirus peuvent bloquer des fichiers système et doivent donc être redémarrés à l’issue de la configuration. L’installation de certains composants tiers (comme Windows Installer et .NET Framework) requiert généralement un redémarrage.
Assurez-vous que toutes les exigences des chapitres Configuration système requise et compatibilité et Configuration de Windows pour Chromeleon 7 sont respectées.
Prérequis
- Toutes les applications se ferment afin de veiller à ce que la configuration puisse mettre à jour les fichiers du système appropriés.
Procédure
- Insérez le disque d’installation dans votre PC.
- La fenêtre AutoPlay (Exécution automatique) s’ouvre automatiquement. La fenêtre AutoPlay (Exécution automatique) fournit des liens permettant d’explorer le disque d’installation et de lancer le programme Install.
- Cliquez sur Run (Exécuter) Install.exe si le support optique AutoPlay (Exécution automatique) est désactivé.
- Si Microsoft .NET Framework n’est pas encore présent, les fichiers nécessaires sont installés avant le démarrage de l’installation de Chromeleon. Après l’installation du logiciel .NET, un redémarrage est requis.
- Si le logiciel .NET respectif est déjà présent sur l’ordinateur, la fenêtre du programme de configuration de Chromeleon se lance.
- Après avoir examiné les license terms and conditions (conditions générales de la licence), cochez la case I agree to the license terms and conditions (J’accepte les conditions générales de la licence).
- Les boutons Install (Installer) et Advanced options (Options avancées) sont à présent activés.
- Cliquez sur Install (Installer) pour lancer l’installation par défaut de Chromeleon, qui inclut tous les composants logiciels nécessaires pour commander la plupart des instruments Thermo Scientific, pour consulter les méthodes des instruments de spectrométrie de masse Thermo Scientific et pour commander des instruments tiers.
- Le bouton Advanced options (Options avancées) vous permet d’installer divers composants logiciels facultatifs.
NOTE
Lorsque vous cliquez sur Install (Installer), un message User Account Control (Contrôle de compte d’utilisateur, UAC) s’affiche. Si vous ne le prenez pas en compte, ce message disparaît automatiquement au bout de 2 minutes et vous devrez confirmer si vous souhaitez annuler la configuration. Cliquez sur No (Non) pour poursuivre l’installation. Pour éviter cela, il est recommandé de surveiller l’installation jusqu’à l’affichage de l’invite UAC.
- Vous pouvez installer les composants logiciels facultatifs à tout moment par la suite.
- Vous trouverez des informations détaillées sur l’installation des pilotes de spectrométrie de masse Thermo Scientific dans le Guide d’installation MS Software, qui est également disponible sur le disque d’installation Chromeleon.
- Une licence dédiée est requise pour l’application Chromeleon XPS. Pour plus d’informations, consultez l’Aide de Chromeleon 7 et l’Aide de Chromeleon XPS.
- Par défaut, Chromeleon 7 s’installe dans le dossier suivant :
- C:\Programmes\Thermo\Chromeleon (32 bits)
- C:\Programmes (x86)\Thermo\Chromeleon (64 bits)
REMARQUE
Vous pouvez modifier le chemin d’installation dans Advanced options (Options avancées). Cette option n’est disponible qu’à l’installation vierge de Chromeleon. Elle n’est pas disponible si vous mettez Chromeleon à niveau depuis la version 7.2 SR1 ou une version ultérieure.
REMARQUE
L’emplacement d’un logiciel tiers comme Microsoft SQL Server ne peut pas être modifié.
- Le programme de configuration s’exécute et installe les différents logiciels.
- Suivez les instructions à l’écran.
- S’ils ne sont pas déjà présents, les composants logiciels tiers requis sont installés automatiquement lors de la configuration (Systèmes d’exploitation pris en charge et mises à jour Windows).
REMARQUE
L’installation de SQL Server Express et des bibliothèques .NET peut prendre 5 à 20 minutes. L’installation des fichiers Chromeleon prend généralement moins de 5 minutes.
- Veuillez noter que l’installation des pilotes d’instruments USB est susceptible de déclencher un message Sécurité de Windows en fonction de votre système d’exploitation :
- Pour installer le package de pilotes Chromeleon USB, sélectionnez Toujours faire confiance aux logiciels provenant de “Thermo Fisher Scientific", puis cliquez sur Installer pour continuer.
Au cours du processus d’installation, la fenêtre de configuration de la licence s’affiche :
Pour ajouter un code d’initialisation de licence :
Procédure
- Cliquez sur Add… (Ajouter…).
- Dans la boîte de dialogue Manage Licenses (Gérer les licences), cliquez sur Add (Ajouter).
- Saisissez le Licence Initialization Code (Code d’initialisation de licence).
- Sélectionnez l’Organizational Unit (Unité organisationnelle) pour laquelle ces licences seront disponibles.
- Les licences assignées à l’unité organisationnelle <Global> (<Générale>) sont disponibles pour n’importe quel utilisateur / poste de travail.
- Les licences assignées à une unité organisationnelle spécifique (si définie) sont uniquement disponibles pour les utilisateurs / postes de travail de cette unité organisationnelle.
- Cliquez sur Add (Ajouter).
- Le code d’initialisation de licence est ajouté à Chromeleon et l’état de la licence est « Pending Activation » (En attente d’activation).
- Vous pouvez activer la licence après avoir ajouté les codes d’initialisation de licence. Pour obtenir plus d’informations, consultez le Guide d’installation de Chromeleon 7.
Si vous souhaitez ajouter et activer la licence ultérieurement :
Procédure
- cliquez sur Skip this step (ignorer cette étape).
- Vous devez fournir une licence à l’issue de la configuration, comme indiqué dans le Guide d’installation de Chromeleon 7 fourni dans le dossier Documents du support d’installation de Chromeleon.
Résultat
- Un rapport de la qualification de l’installation est créé. Pour ouvrir le rapport, cliquez sur le lien Installation Qualification Report (Rapport de qualification de l’installation) :
REMARQUE
Chromeleon vous permet d’ajouter plusieurs codes de licence, à raison d’un code par ligne. Les codes de licence récemment ajoutés ont l’état Pending Activation (En attente d’activation) ou Subscription pending activation (Souscription en attente d’activation), sauf s’il s’agit de codes d’évaluation, auquel cas ils présentent la mention Evaluation (Évaluation) suivie d’une date d’expiration. Ces licences ne nécessitent pas d’activation.
NOTE
L’option Chromeleon Domain Controller concerne les installations de domaine. Contactez Thermo Fisher Scientific pour en savoir plus sur les avantages qu’une installation en réseau de Chromeleon peut fournir à votre laboratoire.