Il n’est pas nécessaire de désinstaller les versions précédentes de Chromeleon / PeakNet 6 avant d’installer Chromeleon 7.
Le programme de configuration de Chromeleon (Setup) vérifie les activités en cours, par exemple, les files d’attente en cours d’exécution. Si une file d’attente est en cours d’exécution, Chromeleon signale un avertissement. Vous pouvez alors sélectionner l’une des actions suivantes :
  • Ignore (Ignorer) – Sélectionnez cette option si vous voulez ignorer l’avertissement et poursuivre l’installation. Instrument Controller s’arrête et la file d’attente est annulée.
  • Retry (Réessayer) – Sélectionnez cette option si vous voulez attendre la fin de la ou des files d’attente, puis relancez l’installation de Chromeleon 7.3.2. L’état des files d’attente est vérifié à nouveau lors de la nouvelle tentative d’installation.
  • Cancel (Annuler) – Sélectionnez cette option pour annuler l’installation.